Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Agarose

Fournisseur: MP Biomedicals

04800259
ICNA04800259EA 603 EUR InStock
ICNA04800259
Agarose
Agarose
Low gel temperature electroendosmosis: 0,1 gel strength 1,5% solution: ≥550 gm/cm2 gel temperature (1%): <30 °C A 1% solution remains fluid at 37 °C for up to 24 hours. Will set to a firm gel at <25 °C, and not remelt until temperatures exceed 65 °C. This ability to remain in solution at 30 to 37 °C allows a second digest on a restriction enzyme fragment without need to recover it from the gel. Agarose LGT is also preferred for studies of cellular antibody production and the Jerne Plaque assay of immune responses. Also used in agarose droplet macrophage inhibitory factor (MIF) assay.


Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité