Bleu de méthylène trihydraté, en poudre C.I. 52015
Fournisseur: MP Biomedicals
04800663
ICNA04800663EA 53.6 EUR InStock
ICNA04800663
Bleu de méthylène trihydraté, en poudre C.I. 52015
Methylene blue trihydrate
Methylene blue has been used as a stain in bacteriology and as an oxidation-reduction indicator. A sensitive stain for RNA and
ribonuclease. An ethidium bromide alternative for the visualization of nucleic acids in gels:
  • Soluble in water (1 mg/ml)
Gels are viewable in visible light. Does not require a darkroom. No UV induced DNA damage. Gels can be stored for several days. 30 minute destaining time for PAGE gels.
Soluble in water (1 mg/ml)
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O
MW: 373,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 7220-79-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/Vis: λmax (water) 662 ± 3 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité