Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide citrique, anhydre ≥99.5%, poudre cristalline pour l'électrophorèse

Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

04800681
ICNA04800681EA 68.6 EUR InStock
ICNA04800681
Acide citrique, anhydre ≥99.5%, poudre cristalline pour l'électrophorèse
Acide citrique
Soluble in water (50 g/ml).

Citric acid acts as an iron chelator. It can support cholesterol/sterol, ubiquinone and isoprenoid biosynthesis in cell culture applications. In animals, citric acid improves the utilisation of nutritional calcium. It is a useful buffer component.


Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…151 °C
Densité: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms β-Hydroxytricarballylic Acid; Citreoviridin
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals 10 ppm
pH 1 - 3 (5% aq soln) (Lit.)
pka (1) 3,13, (2) 4,76, (3) 6,4
Residue on Ignition 0,05%
Water Content 0,5%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité