Glycérol ≥99.5%, Ultrapure
Fournisseur: MP Biomedicals
04800688
ICNA04800688EA 160 EUR InStock
ICNA04800688
Glycérol ≥99.5%, Ultrapure
Glycérol
Glycerol is a simple polyol compound.
It is used both in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycerol (5-10%) increases the density of a sample so that the sample will layer at the bottom of a gel′s sample well. Glycerol is also used to aid in casting gradient gels and as a protein stabiliser and storage buffer component. It is used in the concentration and storage of enzymes and also prevents back-diffusion of protein samples into the buffer.
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.6 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms 1,2,3-Propanetriol; Glycerin; trehydroxypropane
Form Liquid
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals 5 ppm (Lead)
pH 5,0 -7,5 (1% aq soln)
Refractive Index n20/D 1,474 (Lit.)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité