Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ammonium persulfate (APS) ≥99%, poudre cristalline pour l'électrophorèse

Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate

04802811 04802829
ICNA04802811EA 49.1 EUR InStock
ICNA04802811 ICNA04802829
Ammonium persulfate (APS) ≥99%, poudre cristalline pour l'électrophorèse
Ammonium persulfate (APS)
Ammonium persulphate is a strong oxidising agent. It is a radical initiator.

  • Soluble in water

Ammonium persulphate is a polymerisation catalyst used with TEMED for polyacrylamide gel formation. APS has also been utilised to study protein-protein interactions via photoinitiated crosslinking chemistry . Other applications of APS include its use as a reducer and retarder in photography, the manufacture of aniline dyes, electroplating, the decolorising and deodorising of oils.

Soluble in water


Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Point de fusion: 120
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
ONU: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..