Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de bromophénol, en poudre

Fournisseur: MP Biomedicals

04805732
ICNA04805732EA 55 EUR InStock
ICNA04805732
Bleu de bromophénol, en poudre
Bleu de bromophénol
Bromophenol blue is a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems. It is used as a tracking dye in DNA, RNA (agarose) and protein (polyacrylamide) gel electrophoresis.

  • Visual transition interval: yellow (pH 3,0) to purple (pH 4,6)

Bromophenol blue migrates at approximately the same rate as 300 to 500 bp DNA in agarose gel and at the buffer front in protein polyacrylamide gels.

Soluble in ethanol (0,1% w/v - clear yellow solution), methanol (40 mg/4 ml), EGME, water, benzene.

Attention: Research Use Only (RUO).


Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 273 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/Vis: λmax (water) 592 ± 4 nm (pH 7); 437 ± 3 nm (pH 3)
Visual Transition Interval Yellow (pH 3,0) to purple (pH 4,6)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité