Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) ≥98%, poudre blanche

Fournisseur: MP Biomedicals

04808196
ICNA04808196EA 210 EUR InStock
ICNA04808196
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) ≥98%, poudre blanche
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
CHAPS is useful for solubilising membrane proteins. Frequently used prior to electrophoresis since it generally does not denature the proteins.

Soluble in 10% aqueous solution (Lit.).

Attention: Research Use Only (RUO).


Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
OD 400 (5% aq.) <0.03
OD 290 (5% aq.) <0.10

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité