Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu brillant de Coomassie G250, poudre pourpre foncé pour l'électrophorèse C.I. 42655

Fournisseur: MP Biomedicals

04808274
ICNA04808274EA 75.1 EUR InStock
ICNA04808274
Bleu brillant de Coomassie G250, poudre pourpre foncé pour l'électrophorèse C.I. 42655
Bleu brillant de Coomassie G250
Brilliant blue G is a useful dye for SDS gels as it readily stains proteins with minimal background color. Protein bands can be visualised during staining. It has been used in the Bradford dye-binding protein assay.

A mechanism for dye binding to protein has been proposed, based onmeasuring coomassie brilliant blue G-250 (CBBG) absorbance spectra during titration of the dye reagent in the absence of protein and its response to different polyamino acids. Brilliant blue G has been used for determining critical micelle concentration of detergents. Recent research reveals CBBG as a P2X7 (P2X purinoceptor 7: P2RX7) antagonist and suggests that it exhibits neuroprotective properties in rat spinal cord cells.

Dark blue solution. Soluble in hot water (50 mg/ml), ethanol (40 mg/ml), methanol and 10% trichloroacetic acid.


Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité