Thiocyanate de guanidinium ≥98%
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
04820991
ICNA04820991EA 259 EUR InStock
ICNA04820991
Thiocyanate de guanidinium ≥98%
Thiocyanate de guanidinium
Research Grade
Strong protein denaturant which inactivates nucleases approximately 2.5 times faster than guanidine hydrochloride.
pH: 5 -7 (6 M aq soln)
Formule: CH₅N₃·CHNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité