Vector, pUC 18, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
04821226
ICNA04821226EA 214 EUR InStock
ICNA04821226
Vector, pUC 18, MP Biomedicals
Vecteurs, plasmides et librairies
pUC 18 is a small vector of approximately 2,7 Kb containing the Pvu II/EcoR I fragment of pBR322 and the lacZ gene multiple cloning site from M13mp18.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité