Eau réactif de culture cellulaire sans DNAse, RNAse
Fournisseur: MP Biomedicals
04821739
ICNA04821739EA 56.1 EUR InStock
ICNA04821739
Eau réactif de culture cellulaire sans DNAse, RNAse
Eau
Deionized water treated with 0.001% diethylpyrocarbonate (DEPC). Filtered through 0.2 micron filter and autoclaved to yield a sterile solution completely free of detectable DNase (both exo and endo) and RNase.
  • DNase, RNase-free
Formule: H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité