Decontamination solution, DNA-Erase™, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
04821805
ICNA04821805EA 91.7 EUR InStock
ICNA04821805
Decontamination solution, DNA-Erase™, MP Biomedicals
Produits nettoyants Décontaminants
DNA-Erase™ is a non-alkaline, non-corrosive and non-carcinogenic cleansing solution that is highly active against DNA contamination and is intended for use at PCR workstations for eliminating PCR artifacts from all laboratory surfaces, including benchtops, apparatus and pipettors.
  • Soluble in water
  • Stable and heat resistant
  • Ready to use
DNA-Erase™ solution contains a surfactant plus an agent that destroys DNA.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
DNA-Erase™ 500 mL ICNA04821805
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité