Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.5%, poudre blanche pour l'électrophorèse
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
04856126
ICNA04856126EA 208 EUR InStock
ICNA04856126
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.5%, poudre blanche pour l'électrophorèse
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
DL-Dithiothreitol is also known as Clelands reagent; Protective agent for sulfhydryl groups (-SH). Quantitatively reduces disulfides (-S-S- to -SH). In this reaction the DTT is oxidized to the cyclic disulfide which ensures the reduction of other disulfides in solution. Disulfide reduction occurs quickly at pH 8.
Dithiothreitol is useful for stabilizing sulfhydryl containing enzymes. Effective in sample buffers for reducing protein disulfide bonds prior to SDS-PAGE. DTT can also be used for reducing the disulfide bridge of the cross-linker N,N'-bis(acryloyl)cystamine to break apart the matrix of a polyacrylamide gel. DTT is less pungent and is less toxic than 2-mercaptoethanol.
Useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
  • Electrophoresis Grade
  • Half Life: 1.4( pH 8.5 at 20 °C)
  • pH: 4.0 to 6.0 (0.1 M in H2O, 25 °C)
  • Redox potential = -0.33 volts at pH 7
  • Soluble in water (50 mg/mL - clear and colorless solution); soluble in ethanol, acetone, ethylate, chloroform and ether.
  • +4 °C
Storage temperature.: +4 °C
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point de fusion: 40…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
ONU: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=aebd7f10ad67505739d64fa5ba9b05c53205beea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99.5%
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité