Dodécylbenzènesulfonate de sodium 65% dans l'eau, type "soft"
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0520331125
ICNA0520331125EA 42.2 EUR InStock
ICNA0520331125
Dodécylbenzènesulfonate de sodium 65% dans l'eau, type "soft"
Dodécylbenzènesulfonate de sodium
Synonyms: Abeson Nam; Conoco C-50; Santomerse 3; Sulphramin 85; Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt; Dodecylbenzene sodium sulphonate.
Formule: C₁₈H₂₉NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00011508
Numéro CAS: 25155-30-0
ONU: 3077
ADR: ,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White creamy paste
Detection method FTIR
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité