Alizarine complexon
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Alizarin-3-methyliminodiacetic acid, 2,2'-(((3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl)azanediyl)diacetic acid, 3,4-dihydroxyanthraquinon-2-ylmethyliminodi(acetic acid), Alizarine-3-methylamine-N,N-diacetic acid
0520342901
ICNA0520342901EA 106 EUR InStock
ICNA0520342901
Alizarine complexon
Alizarin complexone
Formule: C₁₉H₁₅NO₈
MW: 385,33 g/mol
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001202
Numéro CAS: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité