2-(2-Aminoéthyl)pyridine
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
0520936910
ICNA0520936910EA 149 EUR InStock
ICNA0520936910
2-(2-Aminoéthyl)pyridine
2-(2-Aminoéthyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 49…50 °C (0.03 mmHg)
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006367
Numéro CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité