Magnésium chlorure, anhydre, poudre cristalline blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0520984480
ICNA0520984480EA 42.1 EUR InStock
ICNA0520984480
Magnésium chlorure, anhydre, poudre cristalline blanche
Magnésium chlorure
Magnesium chloride is a widely used reagent in chemistry and molecular biology as a source of magnesium ion.
Synonyms: Magnogene, chloromagnestite.
Formule: MgCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearence White anhydrous crystalline powder
Solubility Soluble in exothermic, water (4 g/10 ml-clear colourless haze free solution)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité