Triphénylphosphine
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0520998780
ICNA0520998780EA 56.3 EUR InStock
ICNA0520998780
Triphénylphosphine
Triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅P
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.194 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité