Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diéthylformamide

Fournisseur: MP Biomedicals
Attention

0521298880
ICNA0521298880EA 106 EUR InStock
ICNA0521298880
N,N-Diéthylformamide
N,N-Diéthylformamide


Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Densité: 0.908 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003287
Numéro CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité