Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyacrylonitrile, poudre blanche

Fournisseur: MP Biomedicals

0521753805
ICNA0521753805EA 55.4 EUR InStock
ICNA0521753805
Polyacrylonitrile, poudre blanche
Polyacrylonitrile
Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C)

  • Presentation: White Powder
  • Refractive Index: n20/D 1.514 (Lit.)


Formule: (C₃H₃N)n
Densité: 1.184 g/mL (25 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084395
Numéro CAS: 25014-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité