Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc hydroxide, blanc ≥99.5%, en poudre

Fournisseur: MP Biomedicals

0521996980
ICNA0521996980EA 560 EUR InStock
ICNA0521996980
Zinc hydroxide, blanc ≥99.5%, en poudre
Zinc hydroxide
Zinc hydroxide is an amphoteric chemical compound. It occurs naturally as the rare minerals wülfingite, ashoverite and sweetite. Zinc hydroxide is used as a biological absorbant often.


Formule: H₂O₂Zn
Point de fusion: 125 °C (lit.)
Densité: ∼3.053 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Numéro MDL: MFCD00049620
Numéro CAS: 20427-58-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Passes test
FTIR Conforms to Standard
Iron 0,005%
Lead 0,0012%
Chloride 0,006%
Magnesium & alkaline earths 0,25%
Assay 99,5%
HCI insoluble substances 0,02%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité