Dioxyde de cobalt et de lithium
Fournisseur: MP Biomedicals
0522108580
ICNA0522108580EA 91.2 EUR InStock
ICNA0522108580
Dioxyde de cobalt et de lithium
Dioxyde de cobalt et de lithium
Formule: CoLiO₂
Numéro MDL: MFCD00049786
Numéro CAS: 12190-79-3
EINECS: 235-362-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité