Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HRBC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: MP Biomedicals
0855042
ICNA0855042EA 1247 EUR InStock
ICNA0855042
Anti-HRBC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The IgG fraction is prepared from the specific rabbit antiserum by delipidation, ammonium sulfate fractionation and anion exchange chromatography. The resulting IgG fraction is dialyzed into 0.02M sodium phosphate, 0.14M sodium chloride, pH 7.3, adjusted to standard titer, filtered through a 0.22 µm filter, vialed and lyophilized. No preservative is added.

The total protein is measured using the Biuret procedure, with bovine albumin as a standard. Hemagglutination titer is standardized with an in-house control by measurement of agglutination end-point with 10% human red blood cells. Each IgG fraction is tested for purity at a minimum of 40 mg/ml using immunoelectrophoresis. The product is mostly rabbit IgG; no trace of albumin is detected.

Reconstitute product with 5.0 ml of deionized or distilled water. Gentle swirling may be used to speed rehydration. Avoid vigorous shaking of the reconstituted material.

Type: Primary
Antigen: HRBC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité