Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgA alpha Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: MP Biomedicals
0855077
ICNA0855077EA 513 EUR InStock
ICNA0855077
Anti-IgA alpha Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
IgA antibody is a secretory antibody and is present abundantly in mucous linings of gastrointestinal, respiratory and genitourinary tracts, tears and saliva. Thus, secretory IgA contributes to the humoral defense mechanism against the pathogens on mucosal surfaces.

Type: Secondary
Antigen: IgA alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgA
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité