Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C3 Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: MP Biomedicals
0855167
ICNA0855167EA 400 EUR InStock
ICNA0855167
Anti-C3 Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The product is the lyophilized powder of fluorescein-5-isothiocyanate (FITC "Isomer I")-conjugated goat IgG fraction to human complement C3 and buffer salts.The total protein is measured using the Biuret procedure with bovine albumin as the standard; F/P ratio is calculated using absorbance at 491.5nm. Antibody titer of the IgG fraction is standardized by equivalence-point precipitation. The IgG fraction is tested for purity and specificity at 40 mg/mL using immunoelectrophoresis. The product is mostly goat IgG; no trace of albumin is detected.

Type: Primary
Antigen: C3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité