Anti-C3 Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: MP Biomedicals
0855237
ICNA0855237EA 442 EUR InStock
ICNA0855237
Anti-C3 Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Peroxidase-Conjugated Goat IgG Fraction to Human Complement C3 is the lyophilized powder of horseradish peroxidase (HRP)-conjugated goat IgG fraction to human complement C3 and buffer salts.
Type: Primary
Antigen: C3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité