Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: MP Biomedicals
0855690
ICNA0855690EA 361 EUR InStock
ICNA0855690
Anti-IgG Goat Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This product is horseradish peroxidase (HRP)-conjugated goat affinity purified antibody to rabbit IgG Fc and buffer salts. The total protein is measured using the Biuret procedure with bovine albumin as standard. To ensure that
the product titer falls within the required range, antibody titer is standardized by microtiter plate ELISA with rabbit IgG. The
product is tested for purity and specificity at final concentration by immunoelectrophoresis. The antibody is goat IgG; no trace of
albumin is detected. It shows reactivity to rabbit Fc and IgG; cross-reactivity to other species may exist. Antibody activity to
F(ab')2, IgA, IgM, or non-immunoglobulin serum proteins is not present.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité