Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGG fraction to beta-galactosidase goat polyclonal antibody

Fournisseur: MP Biomedicals
0856028
ICNA0856028EA 218 EUR InStock
ICNA0856028
Anti-IGG fraction to beta-galactosidase goat polyclonal antibody
Anticorps
Goat IgG fraction to beta-Galactosidase is used in enzyme Immunoassays, fluorescein Immunoassays, blots, cell or tissue immunostaining. Gives sharp precipitation lines in IEP and ID techniques.
The antibody is produced by hyperimmunizing goats with the enzyme beta-galactosidase from Escherichia coli. The IgG fraction is prepared by delipidation, ammonium sulfate fractionation, and anion exchange chromatography, and is further purified by solid-phase absorption to remove antibodies to non-beta-galactosidase E. coli proteins. The product is dialyzed into 0.02M sodium phosphate, 0.14M sodium chloride, pH 7.3, adjusted to standard titer, filtered through a 0.22 μm filter, and vialed. No preservative is added.

  • Dilution Range:1:50 - 1:200 for Tissue Staining
  • Dilution Range:1:100 - 1:500 for Immunoblotting
  • Dilution Range:1:400 - 2,000 for ELISA

Suitable for conjugation with enzymes, radiolabels, fluorochromes, or other markers; suitable for attachment to solid supports for use as an immunoadsorbant. It is specially prepared for the detection and purification of recombinant proteins.

Type: Primary
Antigen: IGG fraction to beta-galactosidase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: E.coli

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité