Streptomyces avidini Streptavidin, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
08623001
ICNA08623001EA 65.3 EUR InStock
ICNA08623001
Streptomyces avidini Streptavidin, MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Streptavidin effectively binds to biotin with an isoelectric point close to neutral and it contains no carbohydrate residues.
Unit definition: One unit of streptavidin will bind 1 µg of biotin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité