Streptomyces avidini Streptavidin, FITC (Fluorescein Isothiocyanate), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
08623411
ICNA08623411EA 410 EUR InStock
ICNA08623411
Streptomyces avidini Streptavidin, FITC (Fluorescein Isothiocyanate), MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Streptavidin-FITC conjugated can be used for the detection or localisation of biotinylated biomolecules. It is purified by molecular sieving and is completely free of unbound FITC.
  • Working dilution: 1:50 to 1:150
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité