Anti-IgG PAN Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP6017]
Fournisseur: MP Biomedicals
08630722
ICNA08630722EA 617 EUR InStock
ICNA08630722
Anti-IgG PAN Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP6017]
Anticorps
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
Type: Secondary
Antigen: IgG Fc PAN
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6017
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité