Anti-Chondroitin-4-Sulphate Mouse Monoclonal Antibody [clone: BE-123]
Fournisseur: MP Biomedicals
08636511
ICNA08636511EA 701 EUR InStock
ICNA08636511
Anti-Chondroitin-4-Sulphate Mouse Monoclonal Antibody [clone: BE-123]
Anticorps
This mouse Anti-Chondroitin-4-Sulphate is used in ELISA, Radioimmunoassay, Western Blotting techniques and Immunohistochemistry.
  • Dilution range: 1:400 to 1:3200 for ELISA
  • Dilution range: 1:50 to 1:6400 for RIA
  • Dilution range: 1:1000 to 1:4000 for western blot
Type: Primary
Antigen: Chondroitin-4-Sulphate
Clonality: Monoclonal
Clone: BE-123
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1k
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rat, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité