Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Antibody

Fournisseur: MP Biomedicals
08641431
ICNA08641431EA 331 EUR InStock
ICNA08641431
Anti-IgG Goat Antibody
Anticorps
The immunoglobulin was prepared from goat serum using current chromatographic techniques. A quantitative
protein analysis as well as SDS-PAGE have been applied to determine quality of the product.

  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
  • Can be reconstitute with 5,0 ml of diluent for a 2% solution

It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité