Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG2 Human Antibody

Fournisseur: MP Biomedicals
08642321
ICNA08642321EA 146 EUR InStock
ICNA08642321
Anti-IgG2 Human Antibody
Anticorps
This antibody is purified from human myeloma plasma followed with HPLC, Protein G column and gel filtration. The plasma is non-reactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc, and negative for Anti-HIV 1 and 2 by FDA approved tests.

Based on Immunoelectrophoresis, it shows a single arc against human IgG and human kappa free and bound light chain.

This product contains 1% IgG1, IgG3, and IgG4 .

Type: Secondary
Antigen: IgG2
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Human
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité