Freund's complete adjuvant, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
08642851
ICNA08642851EA 161 EUR InStock
ICNA08642851
Freund's complete adjuvant, MP Biomedicals
Protéines expression Réactifs pour l'expression protéique
Freund's complete adjuvant is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7,5 ml Arlacel A and 42,5 ml paraffin oil.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité