Freund's incomplete adjuvant, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
08642861
ICNA08642861EA 113 EUR InStock
ICNA08642861
Freund's incomplete adjuvant, MP Biomedicals
Protéines expression Réactifs pour l'expression protéique
Freund's incomplete adjuvant mixture contains mineral oil and Arlacel A.
  • Enhances immune response in booster injections
  • Water-in-oil emulsion without Mycobacterium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité