Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: MP Biomedicals
08651111
ICNA08651111EA 185 EUR InStock
ICNA08651111
Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The antiserum is in 0,02 M sodium phosphate, 0,14 M sodium chloride, pH 7,3, 0,05% sodium azide, adjusted to standard titer, filtered through a 0,22 μm filter, vialed and lyophilised.

  • Specificity: This antibody shows a single band of precipitation with whole bovine serum and purified BSA, it has not been assayed for interspecies cross-reactivity
  • Can be reconstitute with 2 ml of distilled water

Type: Primary
Antigen: Bovine Serum Albumin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité