Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Alkaline Phosphatase)

Fournisseur: MP Biomedicals
08675211
ICNA08675211EA 665 EUR InStock
ICNA08675211
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Alkaline Phosphatase)
Anticorps
Based on Immunoelectrophoresis, it reacts with the Fc5u portion of the human IgM heavy chain. No antibody was detected against normal human IgG, IgA or against non-immunoglobulin serum proteins. It may cross-react with IgM from other species.

  • Can be reconstitute with 1,0 ml of distilled water
  • Dilution range: 1:5000 to 1:50 000 for ELISA and Western Blots

Type: Secondary
Antigen: IgM Fc
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alkaline Phosphatase
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité