Rabbit Actin (from Muscle), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
08771012
ICNA08771012EA 1089 EUR InStock
ICNA08771012
Rabbit Actin (from Muscle), MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Actin is a purified protein from Rabbit muscle, for use as a high molecular weight marker or as a standard.
It may be used as an antigen for antibody development.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité