Wheat germ agglutinin, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
08790162
ICNA08790162EA 401 EUR InStock
ICNA08790162
Wheat germ agglutinin, MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Agglutinin is isolated from wheat germ and purified by affinity chromatography.
It will agglutinate human red blood cells type A, B, AB, O and rabbit red blood cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité