Human native transferrin (from plasma), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
08823431
ICNA08823431EA 709 EUR InStock
ICNA08823431
Human native transferrin (from plasma), MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Transferrin is a glycoprotein with homologous N-terminal and C-terminal iron-binding domains. It is ideal for use as a growth factor for primary, continuous, and transformed cell cultures.
  • Soluble in 50 mg/ml purified water
  • No IgG's were detected
  • Endotoxin level: <1 EU/mg by LAL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité