Chicken ovalbumin (from egg), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
08950512
ICNA08950512EA 447 EUR InStock
ICNA08950512
Chicken ovalbumin (from egg), MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Ovalbumin is prepared from chicken egg whites by Ion exchange. It is a phosphorylated glycoprotein.
  • Extinction coefficient: E1%=6,9 to 7,6 (280 nm)
  • Isoelectric point (pI): 4,6
  • Soluble in Michaelis buffer (100 mg/ml), distilled water or dilute buffer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité