MacConkey agar, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091006017
ICNA091006017EA 100 EUR InStock
ICNA091006017
MacConkey agar, MP Biomedicals
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
A preparation for the isolation of enteric bacilli based on the fermentation of lactose.
Ready for CE IVD labeling of clinical applications.
Attention: Research use only (RUO).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité