Dehydrated culture media, potato dextrose agar, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091008517
ICNA091008517EA 218 EUR InStock
ICNA091008517
Dehydrated culture media, potato dextrose agar, MP Biomedicals
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Potato dextrose agar (PDA) is suited for the cultivation of yeasts and moulds from dairy products and other foods. It may also be used to induce sporulation in many fungi.
Certifications: This medium is recommended by the Association of Public Health (APHA).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité