Dehydrated culture media, tryptic soy broth, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091010717
ICNA091010717EA 122 EUR InStock
ICNA091010717
Dehydrated culture media, tryptic soy broth, MP Biomedicals
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Tryptic Soy Broth is used for the cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms. It is a highly nutritive and versatile medium in the laboratory. This medium promotes abundant growth of fastidious microorganisms without the necessity of adding serum and other materials. It may also be used for the rapid determination of the bacteriological quality of water.
  • Tan powder format
  • pH 7,1 to 7,5
  • Stored at room temperature
  • Ideal for bacteria cell culture
Storage temperature : Room temperature (15...30 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité