Pénicilline : Streptomycine solution (5000 IU/mL, 5 mg/mL), stérile
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
091670049
ICNA091670049EA 18.5 EUR InStock
ICNA091670049
Pénicilline : Streptomycine solution (5000 IU/mL, 5 mg/mL), stérile
Penicillin/Streptomycin
Double antibiotic solution containing 5,000 units/mL of penicillin and 5,000 µg/mL of streptomycin.
  • Dual antibiotic solution
  • Supplements cell culture media
  • Effective against most gram positive and gram negative bacteria
The antibiotics penicillin and streptomycin are used to prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria. This solution contains 5,000 units/mL of penicillin and 5,000 µg/mL of streptomycin.
Penicillin-Streptomycin is used to supplement cell culture media to control bacterial contamination. It is effective against most gram positive and gram negative bacteria.
Attention: For laboratory use. Not for injection.
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 113-98-4 (Penicillin G potassium salt) - 5490-27-7 (Dihydrostreptomycin sulfate)
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 mL ICNA091670049
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité