Kanamycine sulfate en solution
Fournisseur: MP Biomedicals
091672048
ICNA091672048EA 65.5 EUR InStock
ICNA091672048
Kanamycine sulfate en solution
Kanamycine sulfate
Kanamycin is an aminoglycoside antibiotic effective against mycoplasma, gram-positive and gram-negative bacteria. It is used in biotechnology applications to inhibit protein synthesis.
  • Binds to 70S ribosomal subunit
  • Inhibits translocation
  • Elicits miscoding
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité