Gentamicine, sulfate (sel) 50 mg/ml, Qualité Réactif
Fournisseur: MP Biomedicals
0916762J8
ICNA0916762J8EA 559 EUR InStock
ICNA0916762J8
Gentamicine, sulfate (sel) 50 mg/ml, Qualité Réactif
Gentamicine, sulfate (sel)
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité