Trace element solution 2, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091676649
ICNA091676649EA 132 EUR InStock
ICNA091676649
Trace element solution 2, MP Biomedicals
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Trace Element Solution 2 is a 1000X sterile filtered solution, suitable for use with serum-free media; ideal for plant cell culture.
Trace Element Solution 2 is added aseptically to media as a supplement. Prior to use of the media it may be necessary to adjust pH and sterile filter (to reduce contamination).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité