L(+)-Glutamine
Fournisseur: MP Biomedicals
091680149
ICNA091680149EA 25.4 EUR InStock
ICNA091680149
L(+)-Glutamine
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité